Tlačiť
Hľadali ste: Zátky
115  results were found
SearchResultCount:"115"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Zátky jsou vyrobené z celulózy a jsou využívány pro mikrobiologické vzorky a tkáňové kultury ve zkumavkách nebo v baňkách dle Erlenmeyera.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Zátka na zkumavky Ø 12 až 16 mm, polyetylenová, s jazýčky.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Přírodní korek, kvalita A1.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Bezmazný uzávěr, který zabraňuje zadření broušených spár. Se šikmými, obvodovými těsnicími břity pro lepší utěsnění a snížení rizika zlomení. Snadno o...
Katalógové číslo: (462-0585)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Drain stoppers, VWR®
Merná jednotka: 1 * 5 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These plugs are made of bonded dense weave cellulose acetate which provides an excellent barrier to mite infestation. They are precision manufactured ...
Dodávateľ: VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Opis: Conical natural grey-blue rubber stoppers without holes.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Rubber stopper, WHEATON®
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Ideal closures for glass and plastic reagent, sample and culture tubes, LDPE.
Dodávateľ: VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Opis: Conical natural grey-blue rubber stoppers without holes.
Predaj
Dodávateľ: VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Opis: The white stoppers made of natural rubber guarantee absolute impermeability, even when the edges of the tubes or glass, metal or plastic containers to...
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: These standard taper hollow stoppers are made from borosilicate glass 3.3 and have a hexagonal head.
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: PE Plug type push-in caps and 2-position snap caps are made of polyethylene for test tubes with outside diameters of 12 or 17 mm. Dual position caps o...
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Made of thermoplastic elastomer these disposable closures produce a firm, leak-resistant seal for glass and plastic tubes. They will protect samples f...
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 115
no targeter for Bottom