Tlačiť
Hľadali ste: Slámky kryogenní
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (211-0229)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PVC. Chrání kryokany při manipulaci a skladování.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (479-6858)
Dodávateľ: NUNC (INC)
Opis: PE sleeves for storage in liquid nitrogen and to provide extra safety when freezing hazardous samples.
Merná jednotka: 1 * 15 items
Dodávateľ: NALGE
Opis: Slámky kryogenní, Nalgene® CryoCane™, Holders for cryotubes, Hliník, Určeno pro: 6 vials 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 and 5,0 ml, Délka: 300 mm
Katalógové číslo: (479-0021)
Dodávateľ: NUNC (INC)
Opis: Aluminium storage canes for six cryotubes of 1,2 or 1,8 ml. Four cryotubes of 3,6 ml or three cryotubes of 4,5 ml.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (479-3260)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Sleeve made from PVC encloses aluminium canes with cryotubes for protection during handling and storage.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (SIMPT313)
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Slámky kryogenní, Storage canes for Cryovial® tubes, Hliník, Určeno pro: upto five vials of 1,2 or 2 ml, Délka: 290 mm
Merná jednotka: 1 * 12 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom