Tlačiť
Hľadali ste: Podstavce
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ideální pro odkládání baněk s kulatým dnem a ostatních skleněných nádob s kulatým dnem. Lisovaný korek, přírodní.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Čtvercový, VWR®, Korek, Š×H: 175×175 mm
Dodávateľ: VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Opis: Can be used to provide a stable support for round-bottomed flasks and other containers with curved bases. Reversible. Non-slip, soft, stackable and ea...
Dodávateľ: ROBU GLASFILTER
Opis: Rubber sleeves for filter crucibles.
Dodávateľ: ROBU GLASFILTER
Opis: Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.
Dodávateľ: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Rubber, autoclavable.
Katalógové číslo: (KART420)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (IKAA4448400)
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Držák baněk s rukojetí je vyroben z eloxovaného hliníku.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: These sleeves for filter crucibles are made from red natural rubber.
Katalógové číslo: (AZLOTWR038)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Natural rubber.
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1500 mm height, for: flat flanges DN 150
Dodávateľ: Corning
Opis: PP tubes, polyetherimide support cushions.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Flask holder, Korek, Určeno pro: 500 - 1000 ml, Ø vněj.: 140 mm, Vnitř. Ø spodní části: 90 mm, Výška: 30 mm
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Lead ring, with red vinyl coating and four stainless steel brackets. Holds beakers and flasks firmly in a fixed position. Ideal for use in water baths...
Katalógové číslo: (214-1920)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Provide secure, non-slip support for round bottom flasks and any other flasks with convex bases of any height. The concentric inner rings can hold fla...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom