Tlačiť
Hľadali ste: Podstavce pro baňky
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Čtvercový, VWR®, Korek, Š×H: 250×250 mm
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ideální pro odkládání baněk s kulatým dnem a ostatních skleněných nádob s kulatým dnem. Lisovaný korek, přírodní.
Dodávateľ: VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Opis: Can be used to provide a stable support for round-bottomed flasks and other containers with curved bases. Reversible. Non-slip, soft, stackable and ea...
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Supporting ring, pipe Ø 27 mm, I.Ø 190 mm, O.Ø 250 mm, for: flage 150/200
Dodávateľ: Corning
Opis: PP tubes, polyetherimide support cushions.
Katalógové číslo: (AZLOTWR038)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Flask holder, Korek, Určeno pro: 10 - 100 ml, Ø vněj.: 80 mm, Vnitř. Ø spodní části: 30 mm, Výška: 30 mm
Katalógové číslo: (IKAA4448400)
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Držák baněk s rukojetí je vyroben z eloxovaného hliníku.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Holders made from PP for round bottom flasks.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Flask holder, Korek, Určeno pro: 2000 ml
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Lead ring, with red vinyl coating and four stainless steel brackets. Holds beakers and flasks firmly in a fixed position. Ideal for use in water baths...
Katalógové číslo: (214-1920)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Provide secure, non-slip support for round bottom flasks and any other flasks with convex bases of any height. The concentric inner rings can hold fla...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BELAF389500000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: PP
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom