Tlačiť
Hľadali ste: Ochrana povrchu
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Bench protector, VWR®, Podložka gumová, náhradní, 914×610 mm, 914×610 mm
Katalógové číslo: (444-0516)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Bench protector, VWR®, Náhradní protiskluzová podložka
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vysoce kvalitní, hladký a savý papíry, který rychle absorbuje rozlité kapaliny díky silnému několikavrstvému polyetylenu a zabraňuje prosakování kapal...
Katalógové číslo: (631-1059)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vysoce savé papírové archy pro ochranu pracovní desky a povrchu.
Merná jednotka: 1 * 25 items
Katalógové číslo: (111-2431)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These durable FDA food grade silicone lab mats are ideal for every type of laboratory and more specialised areas such as cold rooms, cleanrooms, steri...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (111-9200)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Laboratorní podložka pro opakované použití je šetrná k životnímu prostředí a poskytuje ekonomické řešení jak ochránit pracovní stoly před znečištěním ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Protection sheets made from PTFE or FEP.
Dodávateľ: NALGE
Opis: Versi-Dry lab soakers protect surfaces and equipment, cushion breakable items and quickly absorb spills. The polythene backing is waterproof and resis...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: For use as a table pad, slideway or for insulation.
Dodávateľ: DESCO
Opis: ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
Predaj
Katalógové číslo: (KIMB7093)
Dodávateľ: KIMBERLY CLARK
Opis: Fólie ochranné, vodotěsné, Kimcare®, 375×500 mm
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: NALGE
Opis: Made from 3,2 mm thick closed-cell polyethylene foam this bench liner provides cushioning and liquid barrier protection.
Dodávateľ: Sartorius
Opis: The LabSorb protection papers are highly absorptive papers coated on one side with polyethylene.
Katalógové číslo: (KIMB7398)
Dodávateľ: KIMBERLY CLARK
Opis: This two ply couch cover is strong, tear resistant and durable.
Merná jednotka: 1 * 12 Roll
Katalógové číslo: (KIMB7396)
Dodávateľ: KIMBERLY CLARK
Opis: SCOTT® couch covers are strong, tear resistant and durable.
Merná jednotka: 1 * 12 Roll
Dodávateľ: LEICA HISTOLOGY
Opis: These D-Formalizer® pads reduces formaldehyde exposure by absorbing and neutralising any excess formalin.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom