Tlačiť
Tyčinky, bavlna s vrstvou pěny
Dodávateľ: Texwipe
CleanTips®
710-0544EA 1001.75 EUR
710-0544
Tyčinky, bavlna s vrstvou pěny
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Tyčinka je vybavena hlavou z polyuretanové pěny s otevřenou strukturou buněk. Pěna obklopuje bavlněné jádro, které poskytuje polstrovanou oporu a přidanou sorbci.
  • vysoce absorpční tyčinka pro běžné použití
  • nízká tvorba vláken a částic
  • dobrá chemická odolnost. Rukojeť z tvrdého dřeva
Used for cleaning surfaces and hard-to-reach areas.
Balenie: Dvojité balení.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904