Tlačiť
Tyčinky, Absorbond®, střední hlava
Dodávateľ: Texwipe
Absorbond®
TEXWTX762_U1EA 52.43 EUR
TEXWTX762_U1 710-0563
Tyčinky, Absorbond®, střední hlava
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Měkká, neabrazivní tyčinka je ideální pro čištění jemných optických součástek včetně vrstvených čoček, optických snímačů a zrcadel.
  • tyčinka má hlavu z vodotěsného, netkaného polyesteru pro velmi nízká netěkavá rezidua a částice
  • střední pružné vnitřní pádlo hlavy
  • vynikající chemická odolnost
Balenie: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904