Tlačiť
Tyčinky, střední pěnová hlava
Dodávateľ: Texwipe
710-0549EA 697.42 EUR
TEXWTX709A_I 710-0549 TEXWTX709A_U
Tyčinky, střední pěnová hlava
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Tyčinka pro běžné účely s polyuretanovou pěnovou hlavou s uzavřenými buněčnými systémy nabízí vynikající trvanlivost a tlumení. Vyrobeny z polyuretanové pěny s pórovitostí 100 pórů na palec.
  • Tyčinka má pružné nylonové pádlo
  • Nízká tvorba částic a vláken
  • Dobrá chemická odolnost
Balenie: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904