Tlačiť
Tampón transportní, M40
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
710-0442EA 38.37 EUR
710-0442
Tampón transportní, M40
Tampóny odběrové Tampóny přepravní
Přenosný tampón s plastovým držadlem a syntetickou hlavou. Jako médium je použit Amies agar.
Zvyšuje schopnost regenerace a přežití citlivých mikroorganismů z krku, vagíny, ran a kožních lézí.
Certifikácie: CLSI (původní NCCLS).
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904