Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
800 series Microliter™ syringes
Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
Microliter™
549-1209EA 115 EUR InStock
549-1209 549-1207 549-1208 549-1202 549-1206 548-2277 549-1205 549-1211 549-1213 549-1210 549-1203 549-1204
800 series Microliter™ syringes
Syringes Syringes for Chromatography
Universal injection syringes for GC. Similar to the 700 series but with a reinforced, protected plunger.
  • Extended handle simplifies sampling from test tubes or long necked flasks
  • Available with a standard 51 mm needle: Cemented (N) or removable (RN)
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo