Tlačiť
Hľadali ste: Papírky testovací
49  results were found
SearchResultCount:"49"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination, with up to four different colour blocks for each pH value.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Duo indicator papers show two different colours for each pH value.
Katalógové číslo: (87891.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Merná jednotka: 1 * 50 Tests
Katalógové číslo: (85875.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Mercuric bromide paper, 50 pieces
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (310112H)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Each book contains 20 leaves measuring 2,5×0,5'' (Cobaltous chloride).
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Dosatest strips incorporate a colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions.
Katalógové číslo: (85409.600)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: These tri indicator papers show three different colours for each pH-value.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Katalógové číslo: (85869.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Lead (II) acetate paper, strips, Plastic bottle
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (315052J)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Nekrvácející speciální indikátorová barviva, která jsou kovalentně navázána na reagenční papír a poté přilepena na plastové proužky.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (VWRC109526.0005)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: These rolls (4,8 m × 10 mm) have only 1 colour zone and are useful where high precision of measurement is not necessary.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Katalógové číslo: (87954.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901, Kit
Merná jednotka: 1 * 50 Tests
Katalógové číslo: (87942.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Škrobový papír s jodičnanem draselným Reag. Ph. Eur. 1085101
Merná jednotka: 1 * 50 Tests
Katalógové číslo: (87943.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Plastic bottle for solids
Merná jednotka: 1 * 50 Tests
Katalógové číslo: (85402.600)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator paper for testing across the complete pH range.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Katalógové číslo: (87806.600)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Merná jednotka: 1 * 50 Tests
Dodávateľ: DESCO
Opis: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom