Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
Adulteration strips
Dodávateľ: SURESCREEN
720-0636EA 45.8 EUR InStock
720-0636
Adulteration strips
Drug Tests Test Strips
Adulteration is the term given to tampering with a urine specimen with the intention of altering the test results. Dilution by drinking excess water may be attempted in an effort to flush the drug from the system ahead of upcoming drug screening. Other adulterants such as bleach and other chemicals will destroy the test, and no control line will form. These dip and read adulteration strips for urine will test the sample for concentration of creatinine which detects abnormal dilution factors. The Adulteration test detects other common substances added to the sample to avoid the results from forming.
  • Each strip tests for:
  • Creatinine
  • Nitrite
  • Glutaraldehyde
  • pH
  • Specific Gravity
  • Oxidations/Pyridinium Chlorochromate
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo