Tlačiť
Hľadali ste: Papírky indikační
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (85869.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Lead (II) acetate paper, strips, Plastic bottle
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (310112H)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Each book contains 20 leaves measuring 2,5×0,5'' (Cobaltous chloride).
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (85875.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Mercuric bromide paper, 50 pieces
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (87954.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901, Kit
Merná jednotka: 1 * 50 Tests
Katalógové číslo: (87942.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Škrobový papír s jodičnanem draselným Reag. Ph. Eur. 1085101
Merná jednotka: 1 * 50 Tests
Katalógové číslo: (87943.150)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Plastic bottle for solids
Merná jednotka: 1 * 50 Tests
Dodávateľ: DESCO
Opis: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Katalógové číslo: (129-2643)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Merná jednotka: 1 * 125 items
Katalógové číslo: (HACH2537733)
Dodávateľ: HACH
Opis: Indicator paper, Hydrogen sulphide test papers for test kit HS-C
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: These test papers allow quick and easy detection of hydrogen sulphide. This gas occurs in the processing of raw oil. It is toxic even in low concentra...
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: The 816 N version comes in a classic test paper reel. You can choose the required test paper length simply by tearing the paper. Thus, MN 816 N is esp...
Katalógové číslo: (711-1991)
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: The test is used for the quick and easy determination of the relative atmospheric humidity. The paper is simply exposed to the atmosphere in question....
Merná jednotka: 1 * 12 items
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Cytiva offers a range of pH indicator and test papers to meet specific needs. These high-quality products combine ease-of-use with unsurpassed accurac...
Katalógové číslo: (GERB5600)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Indicator paper for the determination of the moisture distribution in butter.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (1.09511.0003)
Dodávateľ: Merck
Opis: Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
Merná jednotka: 1 * 3 Roll
Katalógové číslo: (1.09512.0003)
Dodávateľ: Merck
Opis: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
Merná jednotka: 1 * 3 Roll
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom