Tlačiť
Teploměry vpichové
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
620-0874EA 22.22 EUR
620-0874 620-0871 620-0866 620-0867 620-0872 620-0875 620-0868
Teploměry vpichové
Teploměry Teploměry s ciferníkem
Teploměry jsou uzpůsobeny pro použití při zahřívání, odvětrávání, klimatizování, při přípravě potravin a nápojů, při skladování, ve farmacii a výuce.
  • rychlý a přesný
  • snadno odečitatelné hodnoty
  • vhodná náhrada za rtuťové teploměry
Immersion depth: Minimum immersion is 50 mm (2") in liquids or 100 mm (4") in gases
Čidlo z nerezové oceli
Informace o dodávce: Vpichový teploměr o délce 125 mm má ochranný kryt na sondu s kapesním klipem. 200 mm vpichový teploměr má klip na kádinku.