Tlačiť
Teploměry univerzální
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
620-0820EA 52.89 EUR
620-0820 620-0887 620-0890 620-0888 620-0821 VWRU89095-804 620-0822 620-0816 620-0891 620-0818 620-0817 620-0889
Teploměry univerzální
Teploměry Teploměry skleněné Teploměry skleněné pro běžné použití
Teploměry jsou k dispozici s volitelnou PTFE ochranou, která pomáhá chránit kapalinu a sklo před kontaminací.
Tyto teploměry jsou k dispozici s volitelnou PTFE ochranou, která pomáhá chránit kapalinu a sklo před kontaminací. Model 620-0818 má šipkami vyznačeny kritické hodnoty teplot 25, 30, 37 a 56°C.
  • vysoká stabilita
  • jednotlivá sériová čísla
  • skleněný prstenec na těle teploměru pro uchycení teploměru na místě
  • vysoká stabilita
  • jednotlivá sériová čísla
  • skleněný prstenec na těle teploměru pro uchycení teploměru na místě
Přesnost: ±1°C (620-0888: ±0,5°C)