Tlačiť
Teploměry kapesní
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
620-0809EA 21.56 EUR
620-0809 620-0853 620-0810
Teploměry kapesní
Teploměry Teploměry skleněné Kapesní skleněné teploměry
These glass thermometers have a PTFE coating that helps to prevent contamination and contains liquid and glass in the event of breakage. Red spirit. Total immersion thermometers. Ideal for field studies, wastewater treatment and any 'on the go' applications.
  • Červený alkohol
  • baňaté skleněné tělo
  • zvýšená stabilita
  • jednotlivá sériová čísla