Tlačiť
Teploměry šetrné k životnímu prostředí, enviro safe
VWRI620-0880
Teploměry šetrné k životnímu prostředí, enviro safe
These earth friendly thermometers feature green, non toxic, biodegradable, enviro safe liquid against lead-free, white back glass. Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
  • Kapalina enviro safe
  • bezolovnaté sklo
  • jednotlivá sériová čísla
  • přesnost bez použití nebezpečné rtuti
Certifikácie: V souladu s normou NIST. Splňuje standard Envirokleen™.
Informace o dodávce: Včetně vícejazyčného prohlášení (angličtina, francouština, němčina, italština, portugalština a španělština) o přesnosti a správnosti.