Tlačiť
Lupa zvětšovací pro teploměry
620-0777EA 35.57 EUR
VWRI620-0777
Lupa zvětšovací pro teploměry
Jednoduché pevné příslušenství je vhodné pro jakoukoliv aplikaci, kde je odečítáno na jemné stupnici a je vyžadována přesnost. S touto lupou je odečítání zlomkových stupňů snazší než dříve.
  • vyloučí zkreslení a chybu při odečítání
  • značky na stupnici jsou třikrát zvětšeny oproti skutečnosti
  • lze přichytit k jakémukoliv teploměru s průměrem 6 až 7 mm
Suitable for any application, where fine divisions are read and accuracy counts.