Tlačiť
Hľadali ste: Kapkovací destička
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: Kapkovací destička, Float glass, Bezbarvá, Š×H×V: 130×200×6 mm, Počet jamek: 24, Rozměry jamky: Ø×H: 24×3 mm
Katalógové číslo: (631-0833)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (631-9143)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (631-9132)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: PS. This thin plate is suitable for staining applications.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Opis: Glazed porcelain. These large tiles with cavities/wells are suitable for staining applications.
Katalógové číslo: (BRND473500)
Dodávateľ: BRAND
Opis: Kapkovací destička, Sodno-draselné sklo, Průhledná, Š×H×V: 130×100×6 mm, Počet jamek: 12, Rozměry jamky: Ø: 20 - 22 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MARI1800002)
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: Kapkovací destička, Sklo, Š×H×V: 89×57×4,5 mm, Počet jamek: 12, Rozměry jamky: Ø×H: 15×1,5 mm
Merná jednotka: 1 * 12 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom