Tlačiť
Hľadali ste: Kleště
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (RSGA043.290)
Dodávateľ: RSG
Opis: Stainless steel 18/10. All-purpose beaker tongs with rubber protected tips. With second diameter for holding small flasks and beakers.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOCH2282)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: This test tube holder is made from stainless steel (18/10). For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: RSG
Opis: Stainless steel, electro-polished.
Katalógové číslo: (ENTEC40-0315)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: ETFE, white.
Merná jednotka: 1 * 4 items
Katalógové číslo: (BOCH2283)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: RSG
Opis: These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Katalógové číslo: (RSGA043.230)
Dodávateľ: RSG
Opis: These beaker tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (RSGA80.043.330)
Dodávateľ: RSG
Opis: Beaker/cup tongs are made from stainless steel 1.4301.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NABERTHERM GMBH
Opis: These tongs are used for the easy loading and unloading of furnaces.
Katalógové číslo: (231-0635)
Dodávateľ: RSG
Opis: Stainless steel 18/10. Beaker tongs with rubber protected tips. Strong version.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOCH2281)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (USBE4110)
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Stainless steel beaker tongs with vinyl coated tips.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (231-4145)
Dodávateľ: RSG
Opis: Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic. For easy, safe handling of beakers and similar containers. The jaws are wrapped in ceramic fibres to provide the...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: RSG
Opis: These cruscible tongs with double curved unpolished tips are made of stainless steel (Remanit 4301).
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel crucible tongs with plastic handle (PVC).
Dodávateľ: RSG
Opis: These scissor-type crucible tongs are made of electropolished stainless steel. With double curved tips.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom