Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Cutters
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/93/18945093.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   CUTTER - PIPE AND TUBE 1/8 - 1 5/8 OD 213-30-1 1 * 1 items
číslo v katalógu: (18-1112-46)
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Tubing cutter
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (WHEA177105)
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   These snapers for ampoules protect against glass splinters and prevent cross contamination.
UOM:  1 * 144 items
Dodávateľ:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
číslo v katalógu: (BOHLS1852-28)
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   Ideal for cutting plastic and rubber tubing with and without textile reinforcement.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BURK0006-9506)
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   Edges cut with this tubing cutter are always clean and flat, even in the case of thick tubing.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (590-0850)
Dodávateľ:  SCAT Europe
Popis:   This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SGE a Trajan company
Popis:   Cutter for steel tubing.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 31
  1  2  3  4  Ďalej