Tlačiť
Hľadali ste: Membrány transferové
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Přirozeně hydrofobní PVDF, ideální pro široké rozpětí proteinových analýz. Skupina médií FluroTrans® je bílá mikroporózní pevná podpora, která váže pr...
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Transferové membrány Biodyne® jsou velmi senzitivní a mají nízké pozadí pro lepší detekci a rozlišení. Jsou ideálníi pro detekci nukleových kyselin.
Predaj
Katalógové číslo: (PIER77016)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Biodyne™ B nylon membranes are sheets of positively charged nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting a...
Merná jednotka: 1 * 25 items
Dodávateľ: OWL SCIENTIFIC
Opis: Hydrophobic polyvinylidene fluoride transfer membrane has a high signal-to-noise ratio, which allows for the use of mild blocking procedures
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Transfer membranes made of high quality PVDF, which provides high binding capacity for proteins and nucleic acids.
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Nitrocellulose membranes are a popular matrix used in protein blotting because of their high protein-binding affinity, compatibility with a variety of...
Katalógové číslo: (PIER77015)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Biodyne™ A nylon membranes are sheets of unmodified nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting and detec...
Merná jednotka: 1 * 25 items
Katalógové číslo: (732-3031)
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Čistá nepodporovaná nitrocelulózová membrána, ideálně vhodná pro vytažení kolonií a plaků a transfery proteinů.
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Protran® membranes are manufactured from 100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible. They are compatible with a variety ...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Membrána Nytran® Nylon (Nytran® N) je ideální pro aplikace vyžadující nižší náboj. Je navržena pro Southernův a Northernův blotting, stejně jako přeno...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Nylonové membrány Nytran® SuPerCharge (SPC) mají velice vysoký kladný náboj a vyšší hustotu nylonu na jednotku plochy. Dostupné jako kruhové výseče, a...
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: Pre-cut transfer membranes and padding for Western blot transfer procedures. Pre-cut membranes are supplied sandwiched between blotting paper padding....
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Amersham™ Hybond™ P 0,45 PVDF is a 0,45 μm pore size hydrophobic membrane, with high physical strength, highly suitable for stripping and reprobing. F...
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Amersham™ Hybond™-N+ is a positively charged nylon membrane with a binding capacity for nucleic acids up to 600 µg/cm² recommended for use with radioa...
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Amersham™ Protran® Premium nitrocellulose blotting membranes provide excellent sensitivity, resolution and low background in fluorescence Western blot...
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF is a 0,2 μm pore size hydrophobic membrane with high physical strength. This results in significant handling advantages ove...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom