Tlačiť
Transferové membrany, FluoroTrans® PVDF
Dodávateľ: Pall Laboratory
FluoroTrans®
516-0224EA 387.07 EUR
516-0224 516-0226 516-0220 516-9757 516-0225 516-0248 516-0249 516-0219
Transferové membrany, FluoroTrans® PVDF
Membrány transferové
Přirozeně hydrofobní PVDF, ideální pro široké rozpětí proteinových analýz. Skupina médií FluroTrans® je bílá mikroporózní pevná podpora, která váže proteiny hydrofobními interakcemi. Membrána FluoroTrans® je optimalizovaná pro N-terminal sekvenování proteinů. Membrána FluoroTrans® W je optimilizovaná pro transferové aplikace Western. Membrána FluoroTrans® W umožňuje citlivou detekci proteinů s nízkým pozadím a velmi nízké spálení proteinu. Imobilizované proteiny lze vizuálně detekovat pomocí Coomassie® Blue, Amido Black, Ponceau S a koloidním zlatem.
  • vysoká vaznost proteinů - typicky absorbuje o 50% více proteinu než nylon nebo nitrocelulóza
  • vysoká pevnost v tahu, tudíž se netrhá, nepraská nebo nekrabatí během používání, což umožňuje snadné odstranění cílových pásem při sekvenování proteinů
  • vysoká citlivost pro malé peptidy
Velikost pórů: 0,2 µm
Typická tloušťka: 127 µm