Tlačiť
Transferové membrány, BioTrace™ NT
Dodávateľ: Pall Laboratory
BioTrace™ NT
732-3031EA 321.25 EUR
732-3031 516-9022 732-3035
Transferové membrány, BioTrace™ NT
Membrány transferové
Čistá nepodporovaná nitrocelulózová membrána, ideálně vhodná pro vytažení kolonií a plaků a transfery proteinů.
  • silná a odolná, minimální pravděpodobnost roztržení nebo prasknutí
  • vysoká vaznost proteinu a nukleovým kyselinám
  • nízké spálení proteinů v elektroforetickém transferu
Velikost pórů: 0,2 µm
Typická tloušťka: 145 µm
Vaznost proteinů: 209 µg/cm²