Tlačiť
Hľadali ste: Podnosy/Misky/Kelímky
222  results were found
SearchResultCount:"222"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These instrument trays are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Porcelán, galzovaný.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Porcelán, glazovaný.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PTFE, s výlevkou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PTFE, s výlevkou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Trays and dividers for wide vials
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo, třída 3.3, s výlevkou nebo bez výlevky.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: ABS.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Shaking bath, Koš na baňky univerzální, náhradní (pro baňky: 44×25, 35×50, 18×100, 11×250, 5×500 ml), pro VLSB18
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Koš nerezový, pro VWB2 2
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Koš polykarbonátový, pro VWB2 2S, VWB2 5, Koš polykarbonátový, pro VWB2 2S, VWB2 5
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Třída 3.3 borosilikátové sklo, s výlevkou.
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Spillage
Katalógové číslo: (216-1492)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Plastový modrý tác/podnos s bílou vložkou.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (631-0727)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel, 18/10.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 222
no targeter for Bottom