Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Dialysis Tubes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/44/18989344.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   The disposable tubes in Mini Dialysis Kit offer a simple solution to the handling problems of small volume dialysis. The dialysis tubes in the kit eac...
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   Single-Use RED (rapid equilibrium dialysis) Plate is composed of disposable high-density polypropylene and is pre-loaded with 48 equilibrium dialysis ...
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Acrylic with stainless steel screws that tighten down on the dialysis membrane and also act as a gasket.
Dodávateľ:  G-Biosciences
Popis:   Tube-O-CONCENTRATOR™ Mini for 20-250 μl volumes or Medi for 0,2-2,5 ml volumes.
číslo v katalógu: (786-142-45MC)
Dodávateľ:  G-Biosciences
Popis:   Genomic Tube‐O‐DIALYZER™ (0.45µm). 
UOM:  1 * 1 KIT
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 5  z 5