Tlačiť
Hľadali ste: Mikrozkumavky
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Bezpečný systém pro skladování vzorků.
Predaj
Dodávateľ: Corning
Opis: PP, 100% virgin. The Axygen 96-well mini tube system is designed to work with 8-strip or 12-strip plug caps.
Katalógové číslo: (KIMA18167)
Dodávateľ: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: PP, translucent.
Merná jednotka: 1 * 2.000 items
Dodávateľ: Corning
Opis: PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Microtube racke system consists of 1,1 ml-tall microtubes supplied pre-racked in boxes to match a standard 96-well microplate footprint.
Katalógové číslo: (SIMPT110-15)
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Made of PP, translucent.
Merná jednotka: 1 * 120 items
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: These racks contain 96 removable PP square tubes in a 8×12 configuration, each having a 2,1 ml capacity (2 ml when capped). Tubes are also available s...
Dodávateľ: BRAND
Opis: PP zkumavky a PE uzávěry, nesterilní.
Dodávateľ: RATIOLAB
Opis: Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
Predaj
Dodávateľ: RATIOLAB
Opis: Plastic rack with cardboard box.
Dodávateľ: MOLECULAR BIO PRODUCTS
Opis: Tubes made of PP, natual, caps made of PE, natural.
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: These racks contain 96 removable PP tubes, either placed individually or in a 8×12 configuration.
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: PP tube and rack system with tubes held in a standard 8×12 configuration.
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Ideal for samples analysis.
Katalógové číslo: (391-9030)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Made of virgin, medical grade polypropylene.
Merná jednotka: 1 * 4.800 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom