Tlačiť
Hľadali ste: Zkumavky pro NMR
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo 5.1.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: These Wilmad-LabGlass NMR tubes are supplied with authentic closed Bruker® SampleJet® caps without code.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, class A, ASTM Type 1.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Clear Fused Quartz (CFQ).
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Pyrex® glass, Class A, ASTM type 1.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Quartz (natural quartz).
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Zkumavky pro NMR, ekonomické, 5 mm, z borosilikátového skla ASTM E438, typ I, třída B, s uzávěrem na jedno použití.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, class B, ASTM E438 Type 1
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Susceptibility matched tubes can reduce the sample volume down to 1/3 by minimising the susceptibility gradients occurring at the solvent-air interfac...
Katalógové číslo: (WILMWG-3000-7-50)
Dodávateľ: SP Industries
Opis: High-throughput NMR tubes are made of borosilicate glass Type I, class A.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (WILM516-CC-5)
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Pyrex® glass
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Double the writing area allows for easy sample marking and identification.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom