Tlačiť
VWR®, Víčka na zkumavky pro NMR měření
Dodávateľ: Avantor
VWR®
634-0466EA 0 EUR
634-0466 634-0478 634-0467 634-0470 634-0473 634-0474 634-0482 634-0472
VWR®, Víčka na zkumavky pro NMR měření
Uzávěry Víčka na zkumavky
Víčka jsou vyrobena z etylen vinyl acetátu (EVA).
Uzávěry pro 5 mm OD NMR zkumavky.
Objednávacie informácie: Víčka jsou k dispozici v osmi barvách.
Pozor: Použití těchto víček se nedoporučuje při použití chloroformu a DMSO.