Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Reductase Tubes"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/22/18989722.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (POULR310)
Dodávateľ:  Poulten & Graf
Popis:   Reductase, tubes with marks at 10 ml, Pre: dairy analysis
UOM:  1 * 72 items