Tlačiť
Hľadali ste: Zkumavky na vzorky
157  results were found
SearchResultCount:"157"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Tubes are used for lymph blood samples.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Polystyren (PS), čirý.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Test tubes made from borosilicate 3.3 glass.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Test tubes made from borosilicate 7.1 glass, ideal for use as disposable.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Test tubes made from borosilicate 5.1 glass, neutral glass.
Dodávateľ: PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Opis: Zařízení OmniTop Sample Tubes® je velice užitečné pro přenos a odběr kapalných vzorků. Každá zkumavka OmniTop je dodávaná s připevněným filtrem 0,2 µm...
Dodávateľ: PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Opis: Optimise sampling processes with the Exact Volume Sampling Systems (EVSS) from OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Test tubes made from borosilicate 7.0 expansion, ideal for use as disposable.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Polystyren (PS), čirý nebo Polypropylen (PP), přírodní.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Polystyren (PS), čirý nebo Polypropylen (PP), přírodní.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo třída 3.3.
Katalógové číslo: (211-0064)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Polystyren (PS), čirý nebo polypropylen (PP), přírodní.
Merná jednotka: 1 * 500 items
Certifikáty Udržitelná balení
Dodávateľ: PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Opis: Enhance and optimise sampling processes with the novel Adjustable Volume Sampling Systems (AVSS) from Avantor featuring OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Katalógové číslo: (212-0018)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Sodno-vápenaté sklo.
Merná jednotka: 1 * 250 items
Katalógové číslo: (212-0022)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: FIOLAX®, neutrální sklo.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (211-0085)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Transparentní PS nebo průsvitný PP.
Merná jednotka: 1 * 500 items
Certifikáty Udržitelná balení
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 157
no targeter for Bottom