Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (40)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Dialysis Tubing
27  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/14/18945114.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   These cylindrical reservoirs made of polystyrene provide the optimum environment for laboratory dialysis.
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   Spectra/Por® tubing trial kits are available in 1 and 5 m lengths. They are an excellent choice for applications that require only a small amount of d...
číslo v katalógu: (SPEC132000)
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   Spectra/Por dialysis kit features biotech grade regenerated cellulose (RC) dialysis tubing in 3 different MWCO's and accessories required for a comple...
UOM:  1 * 1 KIT
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   MWCO 1 - 50 kD, hydrophilic cellulose
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   Hydrophilic cellulose ester.
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   Biotech RC (Regenerated Cellulose) dialysis tubing is crafted from a regeneration process that yields superior temperature tolerances and chemical com...
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   MWCO 6 - 8 kD, regenerated cellulose
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   MWCO 3,5 kD, regenerated cellulose
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 27
  1  2  3  4  Ďalej