Tlačiť
Hľadali ste: Chromatography Tubing
84  results were found
SearchResultCount:"84"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: PEEK
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: PTFE
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Katalógové číslo: (HICHHI-1097)
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: The maximum operating temperature is 100 °C.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Katalógové číslo: (HICHHI-1113)
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Ø vnitř.: 0,864 mm, Ø vněj.: 1,575 mm, Barva: Modrá
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Tubings are made of 316 stainless steel.
Katalógové číslo: (HICHHI-171)
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: PEEK.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (HICHHI-1083)
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
Merná jednotka: 1 * 2 items
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, Modrá, Délka: 1524 mm, Ø vněj.: 1,5875 mm, Ø vnitř.: 0,2540 mm
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: PEEK, Avantor® Hichrom, 90° Elbow
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Tubings are made of 316 stainless steel.
Katalógové číslo: (HI-259)
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Délka: 0,15 m, Ø vněj.: 3,18 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: Flexible tubing made of PP and PTFE-EL material.
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: Chromatography tubing, PEEK, PEEKsil™ capillary tubing for HPLC, LC/MS applications, Ø vnitř.: 0,075 mm, Ø vněj.: 1,59 mm, Barva: Černá, Délka: 150 mm
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 84
no targeter for Bottom