Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Valves
100  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/59/20236959.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"100"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (590-0035)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This air valve combines valve and filter functions. Ventilation occurs during the extraction; harmful solvent vapours are blocked, at the same time, t...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VACUUBRAND GMBH + CO
Popis:   The VS, VS C and VS B series valves are butterfly-type valves which offers very good conductance. The VS C series features a valve seal made of perflu...
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   Pressure compensation sets consisting of screw cap made of PPS for GL thread, PTFE/silicone gasket and exchangeable filtering membrane made of PTFE. F...
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   Translucent PP retaining valves with embossed directional arrow or printed in black. With tapered ends. Various uses.
číslo v katalógu: (561-0000)
Dodávateľ:  KNAUER
Popis:   6-port/3-channel injection valve 1/8", manual, stainless steel, thermo stability up to 160 °C, REED contact that is connected to the detector input
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add 1/4” and 1/8” connections from Flaretek®. Wit...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 100
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Ďalej