Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (5)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Non Return Valves
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/90/18989590.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   Translucent PP retaining valves with embossed directional arrow or printed in black. With tapered ends. Various uses.
číslo v katalógu: (229-3311)
Dodávateľ:  Brand
Popis:   HDPE, transparent. Prevents backflow. With FKM valve disc not suitable for pressure applications.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  KARTELL
Popis:   PP, translucent. Prevent pressure loss and backflow. Maximum working pressure 2 bar and minimum working pressure  0,07 bar at room temperature (+...
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
Dodávateľ:  SGE a Trajan company
Popis:   Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
číslo v katalógu: (NALG6120-0010)
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   These vacuum check valves with positive connector are designed to prevent back pressure with aspirator-type vacuum pumps.
UOM:  1 * 6 items
číslo v katalógu: (PERC02540272)
Dodávateľ:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Popis:   This back pressure regulator can be used to generate backpressure for applications less than 250 psi.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   PP valve, translucent with neoprene valve disk. Stops reverse flow of liquid when pressure is interrupted.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 27
  1  2  3  4  Ďalej