Tlačiť
VWR® ND13, Lahvičky se šroubovým hrdlem
Dodávateľ: VWR
VWR®
548-0051EA 330.41 EUR
548-0051 548-0521
VWR® ND13, Lahvičky se šroubovým hrdlem
Vialky
Tyto lahvičky jsou určeny pro použití s nástroji následujících výrobců: Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi, Waters® (Wisp 48polohový kolotoč), další.
  • Libovolnou kombinaci 4 ml lahvičky se šroubovacím hrdlem ND13 s jedním z 13 mm PP šroubových těsnění lze objednat jako sadu 2 v 1
  • Na požádání lze také dodat lahvičky označené čárovým kódem
  • Pro účely skladování, k dispozici také s uzavřeným horním šroubovým těsněním
Informace o dodávce: Soupravy zahrnují: 4 ml skleněná lahvička se šroubovacím uzávěrem (14,7×45 mm), PP černý šroubovací uzávěr s 8,5 mm centrálním otvorem nebo uzavřeným vrškem a přepážkou.