Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
EPA screw neck vials, ND24
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
548-2452EA 831 EUR InStock
548-2452 548-1463 548-0639 548-1390 548-0154 548-2142 548-1462 548-2428 548-1057 548-0155 548-3236 548-0641 548-1090 548-2400 548-0640 548-2357 548-3237 548-0156 548-0637 548-3235 548-2412 548-0825 548-2145 548-0638
EPA screw neck vials, ND24
Vials Chromatography Vials
These vials are for use on instruments from the following manufacturers: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
  • EPA vials can be delivered with a certificate of cleanliness that might be needed for TOC analysis - surcharges apply
  • Can be ordered with any type of ND24 screw seal already screwed on
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo