Tlačiť
VWR® ND10, Lahvičky se šroubovým hrdlem
Dodávateľ: Avantor
548-3187EA 746.65 EUR
VWRI548-3187 VWRI548-0385
VWR® ND10, Lahvičky se šroubovým hrdlem
Tyto lahvičky jsou určeny pro použití s nástroji následujících výrobců: Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Varian, Waters®, další.
  • Široký otvor umožňuje snadné plnění viskózními materiály
  • Jakoukoli kombinaci 1,5 ml lahvičky se šroubovacím hrdlem 10-425 s jedním z 10 mm PP šroubovacích těsnění lze objednat jako sadu 2 v 1
  • K dispozici jsou uzavřená horní těsnění a náhradní přepážky
  • Široká škála mikrovložek