Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (13)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "crimpers"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/38/18374038.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR®, Crimper for 28 mm flip-top/flip-off seals
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Made entirely of stainless steel for maximum durability during dry heat sterilisation or autoclaving.
Dodávateľ:  CHROMACOL
Popis:   This fully programmable electronic High Power Crimper (HPC) station is available with adjustable accessory base, external power supply and exchangeabl...
Dodávateľ:  CHROMACOL
Popis:   Crimpers and decappers for 8 - 30 mm crimp top vials, with adjustable crimping height and pressure.
Dodávateľ:  CHROMACOL
Popis:   These electronic crimpers and decappers are hand held tools for attaching or removing aluminum seals on 8, 11, 13 and 20 mm vials. A single press of t...
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   Crimper for 11,5 mm aluminium caps, With adjusting screw
Dodávateľ:  Restek
Popis:   Electronic universal decapper for 20 mm crimp caps
číslo v katalógu: (HEWL8710-1643)
Dodávateľ:  Agilent
Popis:   Crimpers and decappers for 8, 11 and 20 mm crimp top vials and crimp caps.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 15
  1  2  Ďalej