Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (83)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
cryogenic-vials
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Designed for the storage of biological material, human or animal cells, at temperatures as low as –196 °C (but should be used only in the gas phase of...
Dodávateľ:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Dodávateľ:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Dodávateľ:  NUNC
Popis:   Vial, cryogenic, Nunc™, PPCO, Sterile, External thread, 0,5 ml, Vonk. Ø × V: 13×49 mm
Dodávateľ:  Nalgene
Popis:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Dodávateľ:  Nalgene
Popis:   Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
Dodávateľ:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   Vial, cryogenic, Matrix®, PP, Sterile, Internal thread, 2D barcoded tubes, with caps, bulk, 1 bag of 480 tubes, sterile, 0,2 ml, Spodná časť: V bottom
UOM:  1 * 480 items
číslo v katalógu: (MATRAB-1470)
Dodávateľ:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   Unique and laser etched 2D barcode is encapsulated on the base to securely identify and track samples.
UOM:  1 * 240 items
Nevyrába sa
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 26
  1  2  3  4  Ďalej