Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (9)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "decappers"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/40/18374040.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR®, Decapper for 32 mm crimp caps
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR®, Decapper for 8 mm aluminium caps
Dodávateľ:  CHROMACOL
Popis:   Chromacol™, Decapper for 20 mm crimp caps
číslo v katalógu: (548-1572)
Dodávateľ:  CHROMACOL
Popis:   Electronic decapper for 20 mm crimp caps, Pressure adjustable
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   Decapper for 8 mm crimp caps
Dodávateľ:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   This capper/decapper allows ergonomic manual processing of a full rack of Matrix® or Nunc™ Cryobank or Bank-It™ tubes in less than one minute. Designe...
Dodávateľ:  Agilent
Popis:   Manual decapper for 8 mm caps
Dodávateľ:  Agilent
Popis:   Electronic decapper with lithium battery for 20 mm caps
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 12
  1  2  Ďalej