Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (16)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "scintillation-vials"
https://sk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (548-0704)
Dodávateľ:  SciLabware
Popis:   These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
UOM:  1 * 500 items
Dodávateľ:  SIMPORT SCIENTIFIC
Popis:   Vial, scintillation, PS, Trays of 50 / 20 trays per case, 25 ml, Ø×H: 35×56 mm
Dodávateľ:  DWK Life Sciences (WHEATON®)
Popis:   These vials are made from WHEATON® 180 low potassium borosilicate glass. The background counts of these vials are consistently low, the ultraviolet tr...
Dodávateľ:  CHROMACOL
Popis:   These scintillation vials provide the very lowest background count and benefit from very high optical clarity. They have a typical background count of...
Dodávateľ:  DWK Life Sciences (WHEATON®)
Popis:   These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the...
číslo v katalógu: (WHEA986532)
Dodávateľ:  DWK Life Sciences (WHEATON®)
Popis:   Manufactured from low-potassium borosilicate glass to critical manufacturing tolerances, ensuring reliable, consistent results in scintillation counti...
UOM:  1 * 500 items
číslo v katalógu: (216-4308)
Dodávateľ:  KARTELL
Popis:   HDPE, translucent. Compatible with all scintillation counters. A special screw cap ensures leakproof handling.
UOM:  1 * 1.000 items
Dodávateľ:  SIMPORT SCIENTIFIC
Popis:   Vial, scintillation, PP/PE, Bulk, 20 ml, Ø×H: 26×61 mm
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 19
  1  2  3  Ďalej