Tlačiť
Hľadali ste: Háky na stěnu
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (113-8040)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Díky nastavitelným polohám je držák opravdu velice flexibilní a pojme až čtyři krabice různých velikostí s ochrannými pomůckami. Vhodný pro rukavice,...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BRDY800125)
Dodávateľ: BRADY & CO LTD, W. H.
Opis: This wall-mounted holder is used to keep the tags, ties and marking pens to handy. It holds 50 tags, ties and marking pen and comes with adhesive stri...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: These wall hooks of varying lengths provide a simple solution for hanging lab coats. Made from stainless steel with electropolished finish.
Dodávateľ: MEMMERT
Opis: Wall Hooks, Konstrukce pro připevnění ke stěně
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Wall mounts for gas bottles. Galvanised steel construction.
Dodávateľ: MEMMERT
Opis: Wall Hooks, Wall mount, For IN55plus
Katalógové číslo: (BOHLR1164-03)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Black, powder-coated plate made of steel. With 2 bores Ø 4,2 mm for wall mounting with the included fixing material.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOHLR1162-32)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Pipe clamp made of PE with permanently fixed power magnets. b.safe Waste Pipes can easily be clipped into the pipe clamp for tube Ext.Ø 32 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (159-9110)
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Powder coated aluminium gas cylinder holder with safety belt and snap buckles. Can be easily fastened onto workbenches, tables, shelves or a ledge up ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BRADY & CO LTD, W. H.
Opis: These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
Katalógové číslo: (BOHLR1165-03)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Contact area with silicone-free glue pad and 2 bores Ø 4,2 mm for non-slip fixing on the desktop.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (CEDE7202)
Dodávateľ: ORKLA CARE AB
Opis: Two holders in green hard plastics intended for storage of two Cederroth eyewash bottles (500 ml), making it easy to find in an emergency situation.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: TEKNOMEK
Opis: The wall mounted supports can be used in conjunction with our modular baskets.
Dodávateľ: GEBRA
Opis: Wall hooks in strong ABS.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom