Tlačiť
Hľadali ste: Papíry navažovací
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (516-0318)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pro navažování různého materiálu (viskózní produkty, prášky, pasty a kapaliny).
Merná jednotka: 1 * 250 items
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: These Grade 2122 weigh paper sheets reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: This weighing paper dissolves residue free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.
Katalógové číslo: (611-9091)
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: This is a transparent paper, smooth on both sides, which can be used as substitute for weighing boats. The smooth surface of the paper guarantees that...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (HEATHS120116)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: These weighing papers are nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery.
Merná jednotka: 1 * 500 items
Katalógové číslo: (FIOR0908F00003)
Dodávateľ: AHLSTROM SPECIALTIES
Opis: Smooth surface paper 45 g/m² with satin appearance, wet strength resistance.
Merná jednotka: 1 * 250 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom