Tlačiť
Papíry vážící, grade 2122, Whatman™
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
515-8214EA 130.76 EUR
515-8214 515-8212
Papíry vážící, grade 2122, Whatman™
Papíry navažovací
These weighing paper sheets made from pergamyne reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical results.
  • transparentní a hladké
  • snadné vážení široké škály různých vzorků
  • kvantitativní přenos z papíru
This paper is not low in nitrogen. Therefore, it should not be used for Kjeldahl analysis.