Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (18)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Flask Weights
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/44/18945244.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   PVC covered steel rings.
Dodávateľ:  HEATHROW
Popis:   Lead core, with blue vinyl coating. Open or closed design. Open design is also suitable for vessels with lateral connections. For stabilising glass or...
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Lead core, with Vikem® vinyl coating.
Dodávateľ:  KLEINFELD GMBH & CO.
Popis:   Lead with PVC coating. These cuffs are flexible. They can be opened, closed or adapted to the size of the bottle.
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Soft lead sheet coated with flexible Vikem® vinyl has many uses for stabilizing laboratory equipment in water baths or any application where extra wei...
Dodávateľ:  DELTALAB
Popis:   Weight, Flask Immersion, vinyl coating, Closed ring, Pre: Flasks 500 - 2000 ml, Vn. Ø: 57 mm
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Lead core, with green vinyl coating. Open design (C shaped) is suitable for vessels with lateral connections. For stabilising glass or plastic vessels...
číslo v katalógu: (214-1917)
Dodávateľ:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis:   Weight, Flask Immersion, Lead with red PVC coating, Open C-shaped ring, Pre: Flasks 750 - 2000 ml, 1190 g, Vn. Ø: 100 mm
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 11
  1  2  Ďalej