Tlačiť
Ubrousky do čistých prostor, Vectra® Alpha® 10 and Alpha® 10
Dodávateľ: Texwipe
Alpha® Vectra® Vectra® Alpha®
TEXWTX1012EA 191.29 EUR
TEXWTX1012 115-0296 TEXWTX1010U1
Ubrousky do čistých prostor, Vectra® Alpha® 10 and Alpha® 10
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Technologie zatavení okrajů, která se používá pro tyto ubrousky vyrábí čtyři úplně zatavené okraje k zabránění uvolnění vláken a částic. Látka je z nerozplétajícího materiálu, dvojitý úplet ze 100 % nepřetržitého vlákna polyesteru.
  • "ověřená čistota s velmi nízkou hladinou iontů a extrahovatelných látek
  • odolné k oděru při důkladném použití nebo při stírání drsných povrchů
  • plně zatavené konce brání uvolnění vláken
  • zpracování Vectra® je pro nejčistší, nejkonzistentnější ubrousky (pouze Vectra® Alpha® 10)"
Tyto ubrousky jsou ideální pro stírání vnitřku procesních nástrojů a dalších zařízení jako jsou běžná stírání v prostředí, kde je nutná kontrola kontaminace.
Suitable for use in class 1, ISO 2 - 7, M1.5 environments or higher.
Barva: Bílá
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Balenie: Odolné k rozpouštědlu Balení do čistých prostor sáček v sáčku.