Tlačiť
Hľadali ste: Anemometry
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: TESTO
Opis: These Smart Probes are designed to be used with smartphones and tablets. Users can read the measurements using the testo Smart Probes App installed on...
Dodávateľ: TESTO
Opis: Handy, small and simple, these air velocity meters can measure temperature and wind speed, as well as humidity (620-3308 only). They can also perform ...
Dodávateľ: TESTO
Opis: The compact 100 mm vane anemometer testo 417 is the ideal solution for simple, fast and precise determination of flow velocity and volume flow at air ...
Katalógové číslo: (TEST0563.0425)
Dodávateľ: TESTO
Opis: The testo 425 digital hot wire anemometer with App connection is fast, easy and precise companion. All relevant calculations, such as volume flow or ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (620-3311)
Dodávateľ: TESTO
Opis: The 405 is a pocket anemometer with telescopic handle to facilitate the measurement of air flow, volume flow and temperature.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (TEST0563.0416)
Dodávateľ: TESTO
Opis: The compact 16 mm vane anemometer testo 416 with telescopic probe and App connection, we can carry out flow measurements in the ventilation ducts of a...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom