Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
BOD Measurement Systems
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/18/18944918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VELP SCIENTIFIC
Popis:   Respirometric measurement system for BOD without mercury for determining the amount of dissolved oxygen consumed by aerobic biological microorganisms ...
Dodávateľ:  WTW
Popis:   BOD respirometric measurement without mercury (Hg) according to EN 1889-2 for auto-control. The OxiTop® system was designed for the measurement of BOD...
Dodávateľ:  VELP SCIENTIFIC
Popis:   BOD measurement system, BOD Sensor system 6 for six samples analyses, Application: BOD
Dodávateľ:  WTW
Popis:   Biodegradability according to ISO 9408/ DIN EN 29 408/ OECD 301 F. The determination of the biodegradability should be checked before “new” chemicals ...
Dodávateľ:  WTW
Popis:   Measurement of aneaerobic degradation, OxiTop® AN6, AN12, and biogas determination. Anaerobic degradation processes take place in the absence of oxyge...
číslo v katalógu: (705-1001)
Dodávateľ:  WTW
Popis:   The automated system for measuring BOD, OxiTop® Control, consists of an OxiTop® Control measuring head and an infrared controller. This system is exce...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  WTW
Popis:   Laboratory method for determining the microbial soil respiration according to DIN 19 737. Soil respiration measurements are used for forecasting, surv...
Dodávateľ:  Lovibond Tintometer
Popis:   Manometric, respirometric BOD measurement using the Lovibond® BD 600 systems for determination of the quantity of oxygen required for biological degra...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej 