Tlačiť
Hľadali ste: Váhy
114  results were found
SearchResultCount:"114"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ekonomická řada spolehlivých, vysoce výkonných analytických vah. Všechny modely mají nerezovou vážní desku.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Odolné ekonomické váhy ideální ideální pro vzdělávací zařízení a laboratorní použití. Řada, která zahrnuje váhy pro jednoduché vážení až po váhy s fun...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Přesné váhy řady VWR® Professional jsou ideální pro širokou škálu laboratorních aplikací, jsou navrženy pro víceuživatelská prostředí (každý uživatels...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Laboratorní analytické váhy mají 5" barevnou dotykovou obrazovku s pokročilými aplikacemi a obsáhlé databáze pro profesionální využití. Uživatel může ...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Přesné váhy, ideální pro použití v jakékoli laboratoři, nabízí možnost ukládání naměřených hodnot ve formátu GLP / ISO s datem, časem a pořadovým čísl...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Semi-mikrováhy s rozlišením 0,01 mg a ionizátorem, který zaručuje správnou přípravu vzorků. Na vážených vzorcích se v laboratořích akumuluje elektrost...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Váhy semi-mikro s 5" barevným displejem a pokročilými aplikacemi s širokou databází pro profesionální využití. Uživatel může snadno a efektivně využív...
Katalógové číslo: (611-3131)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: A complete portable system for density measurements, comprising of a portable balance plus a density kit for solids and liquids with the required acce...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Rugged, economical, balances that are ideal for educational establishments and laboratory use. A series that ranges from simple weighing to operation ...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kompletní sada, která při použití se správnou váhou umožní uživateli vypočítat hustotu kapalin (např. Nápojů) nebo pevných látek (hornin, plastů, klen...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Semi-mikrováhy s rozlišením 0,01 mg jsou vybaveny novým integrovaným elektromagnetickým snímačem. Všechny modely mají funkci automatické vnitřní kalib...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ekonomická řada spolehlivých, vysoce výkonných analytických vah. Všechny modely mají nerezovou vážní desku.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Výběr 36 vah na vysoké úrovni nabízející vysokou přesnost a opakovatelnost v kombinaci se snadným, intuitivním ovládáním a velkou dotykovou obrazovkou...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Výběr 8 vah na vysoké úrovni nabízející vysokou přesnost a opakovatelnost v kombinaci s dotykovou obrazovkou odolnou proti opotřebení LED pro základní...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Industrial series of advanced platform scales, offering increased accuracy and fast stabilisation time, combined with easy, intuitive operation and a ...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Váhy řady IS jsou robustní a spolehlivé Váhy s vysokým výkonem. Modely jsou vybaveny buď podsvíceným LCD displejem s nastavitelným kontrastem, velkým ...
Predaj
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 114
no targeter for Bottom